Ethylencarbonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanon, Ethylenglycolcarbonat
118410010 118412500 118410051
ACRO118410010EA 58.8 EUR
ACRO118410010 ACRO118412500 ACRO118410051
Ethylencarbonat 99+%
Ethylencarbonat
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88.06 g/mol
Siedepunkt: 246.7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 1.321 g/cm³
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005382
CAS-Nummer: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 37 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +66.3° to +66.8° (25 °C, 589 nm) (c=26, H2O)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Invert sugar ≤0.05 %