Ethylencarbonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dioxa-2-cyclopentanon, Ethylenglycolcarbonat
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
A15735.0CEA
394
EUR
A15735.0C
A15735.0E
A15735.36
Ethylencarbonat ≥99%
Ethylencarbonat
Purity: 99%
CAS No.: 96-49-1
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 244-245°
Solubility: Miscible (40%) with water, alchohol ethyl acetate, benzene and chloroform. Soluble in ether, n-Butanol, and carbon tetrachloride.
Beilstein Reference: 106249
MDL No.: MFCD00005382
Formel:
C₃H₄O₃ Molecular Weight: 88.06 g/mol Siedepunkt: 244…245 °C Schmelzpunkt: 35…37 °C Dichte: 1.320 Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005382 CAS-Nummer: 96-49-1 EINECS: 202-510-0 |