4-Brom-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Bromfurfural
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666599-1G 666599-250MG
SIAL666599-1GEA 71.8 EUR
SIAL666599-1G SIAL666599-250MG
4-Brom-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Molecular Weight: 174,98 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671504
CAS-Nummer: 21921-76-6