5-Brom-2-furaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
329520100 329520010
ACRO329520100EA 97.8 EUR
ACRO329520100 ACRO329520010
5-Brom-2-furaldehyd 97%
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Siedepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00159501
CAS-Nummer: 1899-24-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 85 °C
GC ≥96.0 %