5-Brom-2-furaldehyd ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromfurfural
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol
B22536.09
B22536.18
B22536.09EA
80.6
EUR
B22536.09
B22536.18
5-Brom-2-furaldehyd ≥98% stabilisiert
5-Brom-2-furaldehyd
Stabilized with 2% ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1899-24-7
Molecular Formula: C5H3BrO2
Formula Weight: 174.98
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 112°/6mm
MDL No.: MFCD00159501
Formel:
C₅H₃BrO₂ Molecular Weight: 174.98 g/mol Siedepunkt: 112 °C (6 mmHg) Schmelzpunkt: 82…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159501 CAS-Nummer: 1899-24-7 |