5-Brom-2-furaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
XBX00321.1 XBX00321.10 XBX00321.50
MAYBXBX00321.1EA 0 EUR
MAYBXBX00321.1 MAYBXBX00321.10 MAYBXBX00321.50
5-Brom-2-furaldehyd
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Siedepunkt: 201…203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00159501
CAS-Nummer: 1899-24-7