5-Brom-2-furaldehyd

Lieferant: FLUOROCHEM

010657-25G 010657-5G
FLUO010657-25GEA 159 EUR
FLUO010657-25G FLUO010657-5G
5-Brom-2-furaldehyd
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Siedepunkt: 201…203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74…76 °C
MDL: MFCD00159501
CAS-Nummer: 1899-24-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR