2-Furaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Furfurol, Furfural
A16167.0B
A16167.30
A16167.0BEA
69.2
EUR
A16167.0B
A16167.30
2-Furaldehyd ≥98%
2-Furaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 98-01-1
Molecular Formula: C5H4O2
Formula Weight: 96.09
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5261
Odour: Almond-like
Melting Point: -38°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 105755
Merck Reference: 14,4304
UN No.: 1199
MDL No.: MFCD00003229
Formel:
C₅H₄O₂ Molecular Weight: 96,09 g/mol Siedepunkt: 162 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1,159 Flammpunkt: 60 °C (140 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003229 CAS-Nummer: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,4304 |