2-Furaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04012.0500
8.04012.1000
8.04012.9029
8.04012.0500EA
34.6
EUR
8.04012.0500
8.04012.1000
8.04012.9029
2-Furaldehyd zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formel:
C₅H₄O₂ Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003229 CAS-Nummer: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1 (3),II Merck Index: 13,04325 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 83 g/l (20 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 96.08 g/mol |
Boiling Point | 162 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 60 °C |
Explosion Limit | 2.1 - 19.3 %(V) |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 315 °C |
Saturation concentration | 5.8 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |