2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Furfurol, Furfural
185914-2.5L
185914-1L
185914-500ML
SIAL185914-2.5LEA
147
EUR
SIAL185914-2.5L
SIAL185914-1L
SIAL185914-500ML
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formel:
C₅H₄O₂ Molecular Weight: 96,09 g/mol Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003229 CAS-Nummer: 98-01-1 EINECS: 202-627-7 UN: 1199 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,04325 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...