2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Furfurol, Furfural
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W248924-10KG-K W248924-1KG-K W248924-5KG-K
SIALW248924-10KG-KEA 602 EUR
SIALW248924-10KG-K SIALW248924-1KG-K SIALW248924-5KG-K
2-Furaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Molecular Weight: 96,09 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003229
CAS-Nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04325