5-Methyl-2-furaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylfurfural
A13264.22
A13264.14
A13264.22EA
100
EUR
A13264.22
A13264.14
5-Methyl-2-furaldehyd ≥98%
5-Methyl-2-furaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 620-02-0
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 106895
MDL No.: MFCD00003232
Formel:
C₆H₆O₂ Molecular Weight: 110,11 g/mol Siedepunkt: 186…188 °C Dichte: 1,106 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003232 CAS-Nummer: 620-02-0 EINECS: 210-622-6 |