5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylfurfural
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
137316-100G 137316-25G 137316-5G
SIAL137316-100GEA 124 EUR
SIAL137316-100G SIAL137316-25G SIAL137316-5G
5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
MDL: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6