5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylfurfural
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W270202-100G-K W270202-1KG-K W270202-5KG-K
SIALW270202-100G-KEA 127 EUR
SIALW270202-100G-K SIALW270202-1KG-K SIALW270202-5KG-K
5-Methyl-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 89 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
MDL: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6