5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)furfural
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H40807-1G H40807-5G H40807-250MG
SIALH40807-1GEA 85.8 EUR
SIALH40807-1G SIALH40807-5G SIALH40807-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003234
CAS-Nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857