2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
177717-100ML 177717-25ML
SIAL177717-100MLEA 107 EUR
SIAL177717-100ML SIAL177717-25ML
2,5-Dimethylfuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylfuran
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003250
CAS-Nummer: 625-86-5
EINECS: 210-914-3
UN: 3271
ADR: 3,II