1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N,N',N'-Tetramethylguanidin
221291000 221295000 221290020
ACRO221291000EA 59 EUR
ACRO221291000 ACRO221295000 ACRO221290020
1,1,3,3-Tetramethylguanidin 99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molecular Weight: 115,18 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008323
CAS-Nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4665 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %