1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylguanidin
A12314.AC
A12314.AE
A12314.AP
A12314.ACEA
25
EUR
A12314.AC
A12314.AE
A12314.AP
1,1,3,3-Tetramethylguanidin ≥99%
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Purity: 99%
CAS No.: 80-70-6
Molecular Formula: C5H13N3
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4690
Melting Point:
Formel:
C₅H₁₃N₃ Molecular Weight: 115,18 g/mol Siedepunkt: 162 °C Schmelzpunkt: < –30 °C Dichte: 0,918 Flammpunkt: 60 °C (140 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008323 CAS-Nummer: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 UN: 2920 ADR: 8,II |