1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylguanidin
SB01651.1
SB01651.10
SB01651.50
MAYBSB01651.1EA
0
EUR
MAYBSB01651.1
MAYBSB01651.10
MAYBSB01651.50
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel:
C₅H₁₃N₃ Molecular Weight: 115,18 g/mol Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008323 CAS-Nummer: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 UN: 2920 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...