1,1,3,3-Tetramethylguanidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N,N',N'-Tetramethylguanidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241768-100ML 241768-500ML 241768-5ML
SIAL241768-100MLEA 80.8 EUR
SIAL241768-100ML SIAL241768-500ML SIAL241768-5ML
1,1,3,3-Tetramethylguanidin, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylguanidin
Formel: C₅H₁₃N₃
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 160
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008323
CAS-Nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8 II