1,3-Diphenylguanidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15234.0B A15234.22 A15234.30
A15234.0BEA 99.3 EUR
A15234.0B A15234.22 A15234.30
1,3-Diphenylguanidin ≥97%
1,3-Diphenylguanidin
Purity: 97% CAS No.: 102-06-7 Molecular Formula: C13H13N3 Formula Weight: 211.27 Flash Point: 170°(338°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 170° dec. Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids Beilstein Reference: 1875653 Merck Reference: 14,3324 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001758
Formel: C₁₃H₁₃N₃
Siedepunkt: >170 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Dichte: 1,130
Flammpunkt: 170 °C (338 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001758
CAS-Nummer: 102-06-7
EINECS: 203-002-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3324