Orthoperiodsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Überiodsäure, ortho-Periodsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
379891-25G 379891-5G
SIAL379891-25GEA 124 EUR
SIAL379891-25G SIAL379891-5G
Orthoperiodsäure, Sigma-Aldrich®
Orthoperiodsäure
Formel: H₅IO₆
Molecular Weight: 227,94 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011344
CAS-Nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM