Molybdänsäure zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
213621000
213625000
ACRO213621000EA
64.6
EUR
ACRO213621000
ACRO213625000
Molybdänsäure zur Analyse
Molybdic acid
Formel:
H₂MoO₄ Siedepunkt: ∼300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 300 °C Dichte: 3,1 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036287 CAS-Nummer: 7782-91-4 EINECS: 231-970-5 Merck Index: 13,06262 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Additional info | contains ammonium molybdate |
Titration with NaOH | ≥85 % (as MoO3) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤2000 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤30 ppm |