Molybdänsäure ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
423981000 423985000
ACRO423981000EA 68.4 EUR
ACRO423981000 ACRO423985000
Molybdänsäure ACS
Molybdic acid
Formel: H₂MoO₄
Siedepunkt: ~ 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 3,1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036287
CAS-Nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)