Wasser, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient HPLC, UPLC_UHPLC_suitable
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83650.320EA 54.3 EUR
83650.320 83650.290
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient HPLC, UPLC_UHPLC_suitable
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Filtriert bei 0,2 µm Entspricht
Färbung Max. 5 APHA
Verdampfungsrückstand Max. 1 ppm
Spez. Leitfähigkeit (25°C)(Abfüllung) Max. 1 µS/cm
Gesamte organische Kohlenstoff (TOC) Max. 10 ppb
Absorption (200 nm) Max. 0,01
Absorption (210 nm) Max. 0,01
Absorption (220 nm) Max. 0,01
Absorption (240 nm) Max. 0,01
Absorption (254 nm) Max. 0,005
Absorption (280 nm) Max. 0,005
Absorption (300 nm) Max. 0,005
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 1 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) Max. 0,5 ppb
Gradient (220 nm) Max. 5 mAU
Gradient (254 nm) Max. 2 mAU
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable