Wasser suitable for ion chromatography, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00612-2.5L
00612-5L
00612-2.5LEA
53.8
EUR
00612-2.5L
00612-5L
Wasser suitable for ion chromatography, Supelco®
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |