Wasser endotoxinfrei, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
2107-10ML 2107-30ML
SIAL2107-10MLEA 43.8 EUR
SIAL2107-10ML SIAL2107-30ML
Wasser endotoxinfrei, Sigma-Aldrich®
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098