Wasser, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
W1503-100ML W1503-500ML
SIALW1503-100MLEA 38.6 EUR
SIALW1503-100ML SIALW1503-500ML
Wasser, BioXtra, Sigma-Aldrich®
Wasser
Water for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098