Wasser, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wasserstoffoxid, Hydrogenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W3500-100ML W3500-1L W3500-24X500ML W3500-2L W3500-500ML W3500-6X1L W3500-6X500ML
SIALW3500-100MLEA 17.1 EUR
SIALW3500-100ML SIALW3500-1L SIALW3500-24X500ML SIALW3500-2L SIALW3500-500ML SIALW3500-6X1L SIALW3500-6X500ML
Wasser, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, steril gefiltert, Sigma-Aldrich®
Wasser
This product is a very low endotoxin (less than 1 EU/mL), 0.2 micron filtered.
For use in the preparation of cell culture media, and cell suspension and washing solutions.
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098