ortho-Tellursäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Orthotellursäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

308463-100G 308463-25G
SIAL308463-100GEA 259 EUR
SIAL308463-100G SIAL308463-25G
ortho-Tellursäure, Sigma-Aldrich®
ortho-Tellursäure
Formel: H₆O₆Te
Molecular Weight: 229.64 g/mol
Schmelzpunkt: 136
Dichte: ∼3.068 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011609
CAS-Nummer: 7803-68-1
EINECS: 232-267-6
UN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09272

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR