di-Natriumtetraborat, wasserfrei, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

15304.3600 15304.0600 15304.2600
KRAF15304.3600EA 89.8 EUR
KRAF15304.3600 KRAF15304.0600 KRAF15304.2600
di-Natriumtetraborat, wasserfrei, reinst
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Siedepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 742 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR