di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
221732-100G
221732-500G
SIAL221732-100GEA
33.8
EUR
SIAL221732-100G
SIAL221732-500G
di-Natriumtetraborat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat
Formel:
Na₂B₄O₇ Molecular Weight: 201.22 g/mol Siedepunkt: 1575 Schmelzpunkt: 742 Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081185 CAS-Nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...