Natriumtetraethylborat 97%, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
363880010
363880050
ACRO363880010EA
96.7
EUR
ACRO363880010
ACRO363880050
Natriumtetraethylborat 97%, pure
Sodium tetraethylborate
Formel:
C₈H₂₀BNa Molecular Weight: 150.05 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061547 CAS-Nummer: 15523-24-7 UN: 3393 ADR: 4.2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |