Natriumtetraethylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481483-1G
481483-5G
SIAL481483-1GEA
79
EUR
SIAL481483-1G
SIAL481483-5G
Natriumtetraethylborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetraethylborate
Formel:
C₈H₂₀BNa |
MDL:
MFCD00061547 CAS-Nummer: 15523-24-7 UN: 3393 ADR: 4.2,I |