Kaliumtetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A15605.30 A15605.0B A15605.0I
A15605.30EA 35.1 EUR
A15605.30 A15605.0B A15605.0I
Kaliumtetrafluoroborat ≥98%
Potassium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 14075-53-7 Molecular Formula: BF4K Formula Weight: 125.91 Refractive Index: 1.3245 Melting Point: 529° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,7686 MDL No.: MFCD00011395
Formel: BF₄K
Molecular Weight: 125.9 g/mol
Siedepunkt: 960,85 Zersetzung
Schmelzpunkt: 529 °C
Dichte: 2.50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011395
CAS-Nummer: 14075-53-7
EINECS: 237-928-2
Merck Index: 12,07859