Lithiumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
244767-10G 244767-50G
SIAL244767-10GEA 65.2 EUR
SIAL244767-10G SIAL244767-50G
Lithiumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lithium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Li
Molecular Weight: 93.74 g/mol
Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011087
CAS-Nummer: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8 III