Kaliumtetrahydroborat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumboranat, Kaliumborhydrid, Kaliumtetrahydridoborat
196551000
196555000
196550025
196550050
ACRO196551000EA
90.4
EUR
ACRO196551000
ACRO196555000
ACRO196550025
ACRO196550050
Kaliumtetrahydroborat 98+%
Kaliumtetrahydroborat
Formel:
H₄BK Molecular Weight: 53.94 g/mol Schmelzpunkt: 500 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011396 CAS-Nummer: 13762-51-1 EINECS: 237-360-5 UN: 1870 ADR: 4.3 I Merck Index: 12,07777 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...