Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
452882-2KG
452882-100G
452882-25G
452882-500G
452882-6X100G
452882-6X25G
SIAL452882-2KGEA
777
EUR
SIAL452882-2KG
SIAL452882-100G
SIAL452882-25G
SIAL452882-500G
SIAL452882-6X100G
SIAL452882-6X25G
Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Schmelzpunkt: 400 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...