Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
452890-100G
452890-25G
452890-500G
SIAL452890-100GEA
129
EUR
SIAL452890-100G
SIAL452890-25G
SIAL452890-500G
Natriumborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtetrahydroborat
Formel:
NaBH₄ Schmelzpunkt: 400 °C Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003518 CAS-Nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |