Lithiummetaborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205524-100G 205524-500G
SIAL205524-100GEA 160 EUR
SIAL205524-100G SIAL205524-500G
Lithiummetaborat, Sigma-Aldrich®
Lithium metaborate
Formel: BLiO₂
Molecular Weight: 49.75 g/mol
Siedepunkt: 1719
Schmelzpunkt: 845
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011089
CAS-Nummer: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546