Natriumtetraphenylborat 99.5%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
138520250 138521000
ACRO138520250EA 166 EUR
ACRO138520250 ACRO138521000
Natriumtetraphenylborat 99.5%
Sodium tetraphenylborate
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Molecular Weight: 342,22 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011494
CAS-Nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %