Natriumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt
72020-250G 72020-50G
SIAL72020-250GEA 1220 EUR
SIAL72020-250G SIAL72020-50G
Natriumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetraphenylborate
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Molecular Weight: 342,22 g/mol
Schmelzpunkt: > 400 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011494
CAS-Nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08765