Natriumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

T25402-100G T25402-25G T25402-5G
SIALT25402-100GEA 308 EUR
SIALT25402-100G SIALT25402-25G SIALT25402-5G
Natriumtetraphenylborat, Sigma-Aldrich®
Sodium tetraphenylborate
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Molecular Weight: 342.22 g/mol
Schmelzpunkt: > 400 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011494
CAS-Nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08765

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR