Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cesium Chloride
MQ100
449733-25G 449733-5G
SIAL449733-25GEA 183 EUR
SIAL449733-25G SIAL449733-5G
Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021