Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cesium Chloride
MQ200
562599-1KG 562599-5KG
SIAL562599-1KGEA 560 EUR
SIAL562599-1KG SIAL562599-5KG
Cäsiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cesium chloride
Formel: CsCl
Molecular Weight: 168.36 g/mol
Siedepunkt: 1303
Schmelzpunkt: 646
Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021