Natriumchlorid 99, reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 231.49 EUR
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Natriumchlorid 99, reagent
Natriumchlorid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1.465 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying