Cäsiumcarbonat ≥99,994% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
12117.22 12117.06 12117.14
12117.22EA 343 EUR
12117.22 12117.06 12117.14
Cäsiumcarbonat ≥99,994% (Metall-Basis), Puratronic®
Cesium carbonate
Purity: 99.994% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325,82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,072
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010