Cäsiumcarbonat
Lieferant: Merck
Gefahr
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 56.8 EUR
1.02040.0025 1.02040.1000
Cäsiumcarbonat
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325,82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020