Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
20960-10G-F 20960-250G-F 20960-50G-F
SIAL20960-10G-FEA 31.1 EUR
SIAL20960-10G-F SIAL20960-250G-F SIAL20960-50G-F
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325.82 g/mol
Schmelzpunkt: 610
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020