Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
255645-10G 255645-50G
SIAL255645-10GEA 187 EUR
SIAL255645-10G SIAL255645-50G
Cäsiumcarbonat, Sigma-Aldrich®
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325.82 g/mol
Schmelzpunkt: 610
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020